Merck
593125
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
別名:
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3CO2Na
CAS番号:
分子量:
86.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
50-60 atom % D
形状
solid
分子量
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593125-VAR:
593125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)