Merck
660655
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
別名:
標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
2263682
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug,household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the enduser.Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivisionpackaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackagedaliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and doesnot imply suitability for any particular purpose. If the product must beendotoxin-free for the intended application, the product should be tested priorto actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
660655-BULK:
660655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ingjye Jiang et al.
Nucleic acids research, 39(20), 8992-9008 (2011-07-21)
Iron-inducible transcription of the ap65-1 gene in Trichomonas vaginalis involves at least three Myb-like transcriptional factors (tvMyb1, tvMyb2 and tvMyb3) that differentially bind to two closely spaced promoter sites, MRE-1/MRE-2r and MRE-2f. Here, we defined a fragment of tvMyb2 comprising