About This Item
化学式:
CH3CH2CH=13CH2
CAS番号:
分子量:
57.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1+1
InChI Key
VXNZUUAINFGPBY-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603333-VAR:
603333-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)