Merck
489344
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C1
99 atom % 13C
別名:
Ethene-13C1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=13CH2
CAS番号:
分子量:
29.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
蒸気密度
0.97 (vs air)
蒸気圧
35.04 atm ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
InChI Key
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489344-BULK:
489344OOS-BULK:
489344-VAR:
489344-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)