Merck
589616
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-1-13C
99 atom % 13C
別名:
2,5-Furandione-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H2O3
CAS番号:
分子量:
99.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C1O[13C](=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i3+1
InChI Key
FPYJFEHAWHCUMM-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
589616-VAR:
589616-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)