Merck
616842
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-1,2-d2)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CHDCHD)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
130-145 °C (lit.)
質量シフト
M+2 (per repeating unit)
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
616842-BULK:
616842-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)