同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
130-145 °C (lit.)
質量シフト
M+2 (per repeating unit)
保管温度
room temp
SMILES記法
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
493279-BULK:
493279-100MG-PW:
493279-100MG:
493279-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
493279-100MG | 4061833277577 |