Merck
604445
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-α-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-13CH(C6H5)CH2-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
質量シフト
M+1 (per repeating unit)
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604445-VAR:
604445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)