About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H8
CAS番号:
分子量:
57.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
gas
質量シフト
M+1
SMILES記法
C=CC[13CH3]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2+1
InChI Key
VXNZUUAINFGPBY-VQEHIDDOSA-N
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
791377-VAR:
791377-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)