Merck
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
Ultra-high intensity, tip diam. 3 mm, tip volume 1-10 mL
別名:
Ultra-high intensity sonicator tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
メーカー/製品名
Sonics & Materials 630-0418
チップ直径
3 mm
チップ容量
1-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw into threaded end of standard 1/2 in. (13 mm) horn to intensify the energy delivered to small samples. Also for use with narrow neck vessels.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure