メーカー/製品名
Sonics & Materials 630-0410
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw into the threaded end of horn, extending the horn length by 5 in., for processing samples up to 7 in. down into narrow vessels. Often used with solvents or low surface tension liquids such as methylene chloride.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)