Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101519
NACRES:
NB.74
特徴
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
メーカー/製品名
Sonics & Materials 630-0421
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For ultrasonic stepped microtips.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)