Merck
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.77
メーカー/製品名
Sonics & Materials 630-0406
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)