Merck
Z513253
Horn for 500 and 750W ultrasonic processor
High-intensity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
物質
colorless tip
メーカー/製品名
Sonics & Materials 630-0219
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
先端径:13 mm(1/2インチ)。10~250 mLのサンプル用。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)