Merck
805769
Sigma-Aldrich
1-Butene-d8
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2=CDCD2CD3
分子量:
64.16
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
gas
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D2
InChI Key
VXNZUUAINFGPBY-BGWBEDHISA-N
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805769-VAR:
805769-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)