Merck
605506
Sigma-Aldrich
D-Glucose-2,5-13C2
99 atom % 13C
別名:
標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H12O6
分子量:
182.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC[13C@H]1OC(O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1,5+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-BUFNXKTDSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.