蒸気密度
0.55 (vs air)
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
InChI Key
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z14,681-1または真鍮製ミニガスレギュレ-タZ51,353-9の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-306.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-188 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493007-BULK:
493007-100ML:
493007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)