Merck
380040
Sigma-Aldrich
硝酸パラジウム(II) 溶液
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
別名:
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NO3)2
分子量:
230.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
380040-10ML:4548173939223
380040-BULK:
380040-VAR:
380040-50ML:4548173939230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)