Merck
748994
Sigma-Aldrich
N-(2-フェネチル)グリシン-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H1315NO2
分子量:
180.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
InChI Key
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)