Merck
700274
Sigma-Aldrich
ピルビン酸ナトリウム-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
別名:
ピルビン酸-18O3 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(18O)C18O2Na
分子量:
116.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
95% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
700274-VAR:
700274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)