Merck
587680
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH-1-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic acid-1-13C, L-Glutamic acid-1-13C, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)2CH(NH-Boc)13CO2H
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i8+1
InChI Key
AQTUACKQXJNHFQ-DWNZYCRPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
587680-VAR:
587680-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)