Merck
694304
Sigma-Aldrich
ベンズアミド (フェニル-1-13C)
99 atom % 13C
別名:
安息香酸-1-13C アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H7NO
分子量:
122.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
125-128 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
InChI Key
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
694304-BULK:
694304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)