アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.Fe/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;/h2*5-10H,1-4H3;
InChI Key
LPBBEMRSRONKMN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
578266-500MG:
578266-BULK:
578266-VAR:
578266-2G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)