Merck
555088
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphino)ferrocene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20FeP2
CAS番号:
分子量:
402.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
121-125 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
InChI Key
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 金ホスフィド錯体の合成
  • 不斉アリキル化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
555088-BULK:
555088-VAR:
555088-1G:
555088-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)