Merck
702005
Sigma-Aldrich
1,1'-ビス(ジイソプロピルホスフィノ)フェロセンパラジウムジクロリド
98%
別名:
PdCl2(dippf)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36Cl2FeP2Pd
CAS番号:
分子量:
595.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
282-287 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;;;;/h2*5-10H,1-4H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
UXOSTJATWDHIKQ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702005-1G:
702005-BULK:
702005-VAR:
702005-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1