Merck
554693
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)urea
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2NHC(O)NH2
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
164-169 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NC(=O)NCCO
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)
InChI Key
CLAHOZSYMRNIPY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
554693-VAR:
554693-25G:
554693-BULK:
554693-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fan C Wang et al.
Journal of cosmetic science, 68(2), 159-172 (2018-04-06)
A petroleum-free skin cream was developed using food-grade ingredients. The rheological and sensorial properties of this petroleum-free skin cream were compared to a commercially available petroleum-based skin cream. Specifically, large-amplitude oscillatory shear (LAOS) characterization of the two skin creams was