Merck
702544
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシエチル-1,1,2,2,-d4-尿素
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
1-エタノール-1,1,2,2,-d4-尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
分子量:
108.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
mp
164-169  °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
InChI Key
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)