アッセイ
96%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
以下の用途に用いる反応剤です。
- アキラル前駆体由来のキラルミクロ細孔物質
- マイクロ波を用いるパラジウム触媒カルボニル化を経由するアリールN-アシル尿素およびヘテロアリールN-アシル尿素
- 高水溶性ペプチド系ヒト好中球エラスターゼインヒビター
- 抗菌薬利用を目的としたシアノアセチル化によるヘテロ環
以下の用途に用いる反応剤です。
- ヘテロ芳香族トシラートを用いたPd触媒C-N結合形成
- 活性化アルケンの酸化的アミド化
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I601-BULK:
I601-1KG:
I601-VAR:
I601-500G:
I601-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(18), 5437-5442 (2010-04-09)
A protocol for the palladium(0)-catalyzed amidation of heteroaromatic tosylates was successfully developed. The methodology proved to be effective for a variety of heteroaryl tosylates including the pyridine, pyrimidine, quinoline and quinoxaline ring systems. Successful carbon-nitrogen bond formation with these heteroaryl
Oxidative amidation of activated alkenes using Pd(OAc)2 as a catalyst precursor
European Journal of Organic Chemistry, 27, 5181-5189 (2010)
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(21), 7477-7486 (2009-10-09)
A series of peptide-based transition-state human neutrophil elastase (HNE) inhibitors with N-terminal acidic moieties were synthesized and their inhibitory activity against HNE was evaluated both in vitro and in vivo. Our results show that compounds containing cyclic amide bridged acidic
Synthesis and antimicrobial activity of new heterocycles obtained using cyanoacetylation
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44, 433-437 (2010)
New Synthesis of Aryl and Heteroaryl N-Acylureas via Microwave-Assisted Palladium-Catalyzed Carbonylation
Advanced Synthesis & Catalysis, 352, 2183-2188 (2010)