蒸気圧
<24 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
crystals
自己発火温度
420 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
335.5 °C/1013.25 hPa (anhydrous substance)
mp
58 °C
転移温度
flash point 265 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
720 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1CCNC1=O
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
YAMHXTCMCPHKLN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex N): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 13.0 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
509.0 °F
引火点(℃)
265 °C