Merck
493392
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
Pyruvic acid-1,2-13C2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CO13CO2Na
CAS番号:
分子量:
112.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1,3+1;
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-MEFQWSPQSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
493392-500MG:
493392-VAR:
493392-BULK:
493392-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.