Merck
469998
Sigma-Aldrich
L-チロシノール 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
469998-BULK:
469998-VAR:
469998-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)