Merck
453048
Sigma-Aldrich
ジクロロビス(トリ-o-トリルホスフィン)パラジウム(II)
97%
別名:
PdCl2[P(o-Tol)3]2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3C6H4)3P]2PdCl2
CAS番号:
分子量:
786.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.2ClH.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;;;/h2*4-15H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
OTYPIDNRISCWQY-UHFFFAOYSA-L
詳細
ジクロロビス(トリ-o-トリルホスフィン)パラジウム(II)は C-C および C-N カップリング反応に役立つ触媒です。
アプリケーション
パラジウム触媒クロスカップリング反応のアプリケーションガイド
C-C および C-N カップリング反応のための触媒
ジクロロビス(トリ-o-トリルホスフィン)パラジウム(II)は以下の研究に触媒として用いられています:
  • トリブチルスズエノラートの反応に、インサイチューにてトリブチルスズメトキシドおよび酢酸エノール、臭化アリールから調製されます。
  • 臭化アリールと酢酸ビニルのカップリング反応。
  • 臭化アリールとエチル 2-(トリブチルスタンニル)アセタート根岸‐レフォルマトスキーカップリング反応。
  • ヘック反応を経由した(E)-メチル-3-(7-インドール)-2-メタクリラートの合成。
  • イミダゾピリミジン誘導体の合成。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
453048-5G:
453048-BULK:
453048-1G:
453048-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unexpected Formation of Aryl Ketones by Palladium-Catalyzed Coupling of Aryl Bromides with Vinylic Acetates.
Jean M, et al.
Organic Letters, 9(18), 3623-3625 (2007)
Guram, A. S.; Buchwald, S. L.
Journal of the American Chemical Society, 116, 7901-7901 (1994)
Guram, A. S.; Buchwald, S. L
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34, 1348-1348 (1995)
Guo-Hua Chu et al.
The open medicinal chemistry journal, 3, 8-13 (2009-12-08)
A series of imidazopyrimidine derivatives with the general formula I was synthesized and identified as potent inhibitors of iNOS dimer formation, a prerequisite for proper functioning of the enzyme. Stille and Negishi coupling reactions were used as key steps to
Stereoselective total synthesis of (+)-licochalcone E.
Liu Z, et al.
Archives of Pharmacal Research, 34(8), 1269-1276 (2011)
資料
A variety of transition-metal catalysts for the Suzuki coupling reaction are now available in our catalog. The majority of these catalysts are palladium- and nickelbased, typically utilizing phosphine-derived ligands.
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.