Merck
450936
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
塩化第一鉄, 鉄ジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2
CAS番号:
分子量:
126.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.99% trace metals basis
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
密度
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化鉄(II)は、塩化第一鉄とも呼ばれ、高融点の常磁性固体です。その独特な特性により、太陽電池、燃料電池触媒、半導体などへの応用が盛んに行われています。また、酸化還元反応における還元剤としても機能し、多くの電気化学的プロセスにおいて重要な役割を果たしています。
アプリケーション
塩化鉄(II)は、以下のような用途に使用できます:      
  • 高効率のペロブスカイト太陽電池用の混合有機無機ペロブスカイトの製造におけるドーピング剤として。塩化鉄(II)を組み込むことで、太陽電池の全体的な効率が向上します。     
  • さまざまな鉄(II)配位錯体を合成するための前駆体として。これらの錯体は、太陽エネルギー変換や触媒作用など、さまざまな用途に不可欠な独自の光学および電子工学特性を持つため非常に重要です。     
  • プロトン交換膜型燃料電池用の鉄-窒素-炭素(Fe-N-C)触媒の合成における前駆体として。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450936-5G:4548173952390
450936-25G:4548173952383
450936-BULK:
450936-25G-PW:
450936-VAR:
450936-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inorganic Chemistry, 37, 612-612 (1998)
Chong Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(28), 6971-6975 (2012-06-13)
Ironing it out: an efficient and convenient nitrogenation strategy involving C-C bond cleavage for the straightforward synthesis of versatile arylamines is presented. Various alkyl azides and alkylarenes, including the common industrial by-product cumene, react using this protocol. Moreover, this method
Qand Agha Nazari et al.
Journal of pharmacological sciences, 120(2), 105-111 (2012-09-29)
Sodium nitroprusside (SNP) is widely used as a potent vasodilator and a nitric oxide (NO) donor, whereas the cytotoxicity of SNP has been well documented. SNP releases several potentially toxic products such as cyanide anion, NO, and iron. We investigated
Qinqin Xia et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9366-9373 (2012-10-03)
Iron-catalyzed direct C-N bond formation between azoles and amides is described. The oxidative coupling reactions of sp(3) C-H bonds adjacent to a nitrogen atom in amides and sulfonamides with the N-H bond in azoles proceeded smoothly in the presence of
Jiangfei Meng et al.
Journal of food science, 77(1), C8-14 (2011-12-21)
Wines made from 3 spine grape (Vitis davidii Foex) genotypes-Junzi 1# (JZ 1#), Junzi 2# (JZ 2#), and Liantang (LT)-and Cherokee rose (Rosa laevigata Michx., CR) were evaluated for their phenolics composition and antioxidant activities by several assays, including 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
450936-25G4061832323978
450936-5G4061832323985