Merck
220299
Sigma-Aldrich
塩化鉄(II) 四水和物
ReagentPlus®, 98%
別名:
塩化第一鉄 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
198.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98%
フォーム:
powder, crystals or chunks
蒸気圧
10 mmHg ( 693 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
SMILES記法
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
有機鋳型リン酸鉄は豊富な結晶化学的性質およびミクロポアにおける大分子の吸収能力が理由で興味が持たれており、多様な有機鋳型リン酸鉄がこの化合物を用いて調製されました。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
220299-BULK:
220299-1KG:4548173932156
220299-5G:4548173932170
220299-250G:4548173932163
220299-VAR:
2506064:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromium removal by combining the magnetic properties of iron oxide with adsorption properties of carbon nanotubes.
Gupta VK, et al.
Water Research, 45(6), 2207-2212 (2011)
Preparation and characterization of magnetic chitosan nanospheres.
Hritcu D, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 33, 785-796 (2009)
The crystal structure of iron (II) chloride tetrahydrate.
Penfold BR and Grigor JA.
Acta Crystallographica, 12(11), 850854-850854 (1959)
Chong Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(28), 6971-6975 (2012-06-13)
Ironing it out: an efficient and convenient nitrogenation strategy involving C-C bond cleavage for the straightforward synthesis of versatile arylamines is presented. Various alkyl azides and alkylarenes, including the common industrial by-product cumene, react using this protocol. Moreover, this method
Qand Agha Nazari et al.
Journal of pharmacological sciences, 120(2), 105-111 (2012-09-29)
Sodium nitroprusside (SNP) is widely used as a potent vasodilator and a nitric oxide (NO) donor, whereas the cytotoxicity of SNP has been well documented. SNP releases several potentially toxic products such as cyanide anion, NO, and iron. We investigated