Merck
F7002
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(II) 七水和物
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
硫酸第一鉄 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
278.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸鉄(II)七水和物は、水和鉄(II)塩です。熱分解すると、鉄(III)の硫酸水素塩とオキシ硫酸塩が得られます。空気中での熱分解を研究するために、等温および動的熱分析法が提案されています。
アプリケーション
硫酸鉄(II)七水和物(FeSO4、FeSO4.7H2O)は、Bold′s basal medium(BBM)の構成成分として使用されています。血清の総抗酸化活性を評価するために使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2530151:
F7002-500G:4548173949062
F7002-VAR:
F7002-250G-C:
F7002-250G:4548173949055
F7002-500G-C:
F7002-BULK:
F7002-12KG:
F7002-1KG:4548173949048
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Axenic Cultivation of Mycelium of the Lichenized Fungus, Lobaria pulmonaria (Peltigerales, Ascomycota).
Cornejo C, et al.
Bio-protocol, 5(13) (2015)
Tiiu Kullisaar et al.
The British journal of nutrition, 90(2), 449-456 (2003-08-12)
The increasing interest in a healthy diet is stimulating innovative development of novel scientific products in the food industry. The viable lactic acid bacteria in fermented milk products, such as yoghurt, have been associated with increased lactose tolerance, a well-balanced
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air. V: Thermal decomposition of hydroxy and oxysulphates.
Swamy M and Prasad T.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 20(1), 107-114 (1981)
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air: III. Thermal decomposition of intermediate hydrates.
Swami MSR and Prasad TP.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 19(2), 297-304 (1980)
Marta Cosín-Tomàs et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-03)
Oxidative damage is involved in the pathophysiology of age-related ailments, including Alzheimer's disease (AD). Studies have shown that the brain tissue and also lymphocytes from AD patients present increased oxidative stress compared to healthy controls (HCs). Here, we use lymphoblastoid
プロトコル
Enzymatic Assay of 5’-Nucleotidase