蒸気圧
14.6 mmHg ( 25 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-104.5% (manganometric)
フォーム
crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
シェルフライフ
Shelf life is limited
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
3-4 (20 °C, 5%)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤30 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
包装
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12354-25KG-H:
12354-6X2.5KG:
12354-BULK:
12354-6X1KG:
12354-250G:4548173357867
12354-500G:
12354-4X5KG:
12354-BULK-H:
12354-VAR:
12354-1KG:
12354-5KG:
12354-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック