Merck
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Fe · 4H2O
CAS番号:
分子量:
198.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-843-4
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (manganometric)
形状
solid
有効性
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
1600 g/L
密度
1.93 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
保管温度
15-25°C
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: FX0250; FX0250-2
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash