Merck
430722
Sigma-Aldrich
(R)-3-ピロリジノール 塩酸塩
98%
別名:
(R)-3-ヒドロキシピロリジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO · HCl
CAS番号:
分子量:
123.58
Beilstein:
4450078
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
mp
104-107 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
InChI Key
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride can be used as a building block to synthesize:
  • Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
  • Pyrrolidinol based ionic liquids.
  • Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430722-1G:
430722-10G:
430722-BULK:
430722-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Commercially available salts as building blocks for new ionic liquids
Davis JH and Fox PA
ACS Symposium Series, 15(14), 3439-3445 (2003)
A Recyclable Chiral 2-(Triphenylmethyl) pyrrolidine Organocatalyst Anchored to [60] Fullerene
Rosso C, et al.
advanced synthesis and catalysis, 361(12), 2936-2944 (2019)
Synthesis and structure-activity relationships of biarylcarboxamide bis-aminopyrrolidine urea derived small-molecule antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCH-R1)
Rowbottom MW, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(14), 3439-3445 (2005)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
430722-1G
430722-10G4061832985879