T13005
1,2,3,4-テトラヒドロイソキノリン
95%
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
InChI Key
UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PNMT(5409)
rat ... Adra2a(25083) , Htr1a(24473)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T13005-BULK:
T13005-VAR:
T13005-25G:
T13005-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック