Merck
SML2449
Sigma-Aldrich
THIQ
≥98% (HPLC)
別名:
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H41ClN6O2
CAS番号:
分子量:
589.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
InChI Key
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
生物化学的/生理学的作用
THIQ is a selective tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. It exhibited an IC50 vaue of 1.2 nM in MC4R human receptors expressed in CHO cells compared values of 2067, 761 and 326 nM for MC1R, MC3R, and MC5R receptors, respectively.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2449-BULK:
SML2449-25MG:
SML2449-VAR:
SML2449-5MG:
試験成績書(COA)