Merck
515574
Sigma-Aldrich
イソインドリン
97%
別名:
1,3-ジヒドロ-2H-イソインドール, 1,3-ジヒドロイソインドール, 2,3-ジヒドロ-1H-イソインドール, 2‐アザインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルコ-ルの不斉アシル化反応に用いるL-プロリン由来のキラルジアミン触媒を合成するために用いられています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
515574-BULK:
515574-5G:
515574-VAR:
515574-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teresa Mancilla-Percino et al.
Archiv der Pharmazie, 349(3), 175-185 (2016-01-15)
IC50 values were obtained for two series of isoindolines derived from α-amino acids over cyclooxygenase 1 and 2 (COX-1 and COX-2). In order to explain the biological activity observed, a structure-activity relationship (SAR) model was achieved for the tested compounds
Organic Syntheses, 83, 70-70 (2006)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
515574-1G4061832493466
515574-5G4061832496856