分子量
average Mn 30,000
average Mw 70,000
溶解性
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
蛍光検出
λex 416 nm; λem 545 nm in chloroform
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
アプリケーション
二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
510866-BULK:
510866-VAR:
510866-1G:
資料
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
510866-1G | 4061826696477 |