Merck
56437
Sigma-Aldrich
(S)-3-ピロリジノール
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(S)-3-ヒドロキシピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
5376132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
屈折率
n20/D 1.490
密度
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI Key
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
56437-VAR:
56437-1ML:
56437-5ML:
56437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)