Merck
644064
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-アミノピロリジン
97%
別名:
(R)-(+)-N-Boc-3-アミノピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O2
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI Key
CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine may be used to prepare:
  • Descarboxamide analog and Na-methylated analogs of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.
  • Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
644064-1G:
644064-VAR:
644064-5G:
644064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and L-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors.
Seo J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 1928-1938 (2007)
Pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamides as potent histamine 3 receptor antagonists.
Zhou D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5957-5960 (2011)