Merck
706620
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-ピロリジノール
95%
別名:
N-Boc-3-ピロリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO3
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
57-63 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
706620-VAR:
706620-BULK:
706620-5G:
706620-1G:
試験成績書(COA)