アッセイ
97%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Preparation of difunctional poly(n-butyl acrylate) (pBA) macroinitiator.
- As initiator for the synthesis of dibromo-terminated polystyrene, via atom transfer radical polymerization (ATRP).
- Preparation of polytrithiocarbonate, which serves as Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer (RAFT) agent for radical polymerization reactions.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
419214-BULK:
419214-VAR:
419214-50ML:
419214-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック