Merck
410527
Sigma-Aldrich
硫化ガリウム(III)
99.99% trace metals basis
別名:
Gallium sesquisulfide GaS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ga2S3
CAS番号:
分子量:
235.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
密度
3.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Ga]S[Ga]=S
InChI
1S/2Ga.3S
InChI Key
RCKBMGHMPOIFND-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ga2S3 possesses high energy density, electrochemical study of the compound was studied. Bacterial oxidation of Ga2S3 was investigated.
アプリケーション
Gallium(III) sulfide (Ga2S3) may be used in lithium secondary batteries.
包装
1 g packaged in glass bottles; 5 g packaged in poly bottles
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
410527-5G:
410527-BULK:
410527-1G:
410527-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gallium (III) sulfide as an active material in lithium secondary batteries
Senoh H, et al.
Journal of Power Sources, 196(13), 5631-5636 (2011)
A E Torma
Canadian journal of microbiology, 24(7), 888-891 (1978-07-01)
The bacterial oxidation of naturally occurring gallium-bearing chalcopyrite concentrate and a pure synthetic gallium (III) sulfide has been investigated at pH 1.8 and 35 degree C, using an active culture of Thiobacillus ferrooxidans. This oxidation process may proceed by direct