Merck
263265
Sigma-Aldrich
ガリウム
99.99% trace metals basis
別名:
Elemental gallium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ga
CAS番号:
分子量:
69.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141715
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
抵抗性
25.795 μΩ-cm, 30°C
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
密度
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI Key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガリウムは、エネルギー消費が低く、計算速度が速い利点があるため、スマート電子デバイスや集積回路で広く使用されている希土類元素です。沸点が高く、融点が低いため、液体状態では広い温度範囲を示します。高電荷のため、硫酸塩、塩化物、リン酸塩の錯体を形成する傾向があります。ガリウムの化合物は、先進的な半導体やLEDチップに応用されています。
アプリケーション
ガリウムは、以下の合成で前駆体として使用できます。
  • オプトエレクトロニクス用の窒化ガリウムおよび他のGaベースの化合物。
  • リチウム硫黄電池用の硫黄/ガリウムハイブリッド正極材。Ga金属の表面は、電極触媒効果により多硫化リチウムの酸化還元反応を促進します。
  • 柔軟な電子デバイス製造用のGaベースの液体合金。
特徴および利点
  • 熱と電気の優れた 伝導体
  • 液体状態での広い 温度範囲。
  • 高温時の低い蒸気圧。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
263265-BULK:
263265-10G:
263265-VAR:
263265-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sayan Sarkar et al.
Scientific reports, 9(1), 8180-8180 (2019-06-05)
Recent advances in high performance thermoelectric materials have garnered unprecedented attention owing to their capability of direct transformation of heat energy to useful electricity. Copper Telluride (Cu2Te), a member of the chalcogenide family has emerged as a state-of-the-art thermoelectric material
Elizabeth M Carnicom et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14158-14163 (2017-10-07)
Previously unreported σ-phases in the ternary niobium-based systems Nb-X-Ga for X = Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, and Nb-X-Al for X = Ir, and Pt are presented, prepared by arc-melting followed by annealing at 1000 °C for 1 week.
Chen, X.Z. et al.
Chemistry of Materials, 11, 75-75 (1999)
Andrew B Kelson et al.
Current opinion in pharmacology, 13(5), 707-716 (2013-07-24)
Microbes have evolved elaborate iron-acquisition systems to sequester iron from the host environment using siderophores and heme uptake systems. Gallium(III) is structurally similar to iron(III), except that it cannot be reduced under physiological conditions, therefore gallium has the potential to
Michael A Jakupec et al.
Current topics in medicinal chemistry, 4(15), 1575-1583 (2004-12-08)
The trivalent gallium cation is capable of inhibiting tumor growth, mainly because of its resemblance to ferric iron. It affects cellular acquisition of iron by binding to transferrin, and it interacts with the iron-dependent enzyme ribonucleotide reductase, resulting in reduced
資料
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Technologies are an integral part of our lives and we rely on them for such things as communication, heating and cooling, transportation, and construction. Improvements to technologies have made what they do for us more precise, automated, efficient, and powerful.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
263265-10G4061826117149
263265-50G4061826117163