About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ga
CAS番号:
分子量:
69.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141715
EC Index Number:
231-163-8
NACRES:
NA.22
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3