アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
組成
Ga 75.5% / In 24.5%
mp
15.7 °C (lit.)
密度
6.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ga].[In]
InChI
1S/Ga.In
InChI Key
SPAHBIMNXMGCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 電力性能の向上:熱伝導率が高いため、エレクトロニクスの電力性能を向上させる高性能のサーマルインターフェース材料となります。
- 電気接点の単純化:優れた電子伝導性、コンフォーマルな形状および自己修復性により、デバイスや分子エレクトロニクスの電気的接触が容易になります。
- 頑健な接触:この材料は不規則な形状に適合するため、柔軟な導体かつ頑健な接触として、ソフトロボットや伸縮性エレクトロニクスでの使用に最適です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
495425-25G:4548173362441
495425-VAR:
495425-BULK:
495425-5G:4548173362458